Principaux documents
294063
Sigma-Aldrich
Dimethyl(methylthio)sulfonium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
DMTSF
About This Item
Formule linéaire :
CH3SS(CH3)2BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.04
Beilstein:
3572194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
89-92 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges