Principaux documents
29250
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Aib-OH
≥96.0%
Synonyme(s) :
N-Fmoc-α-(methylamino)isobutyric acid, Fmoc-N,2-dimethylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
Clé InChI
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable