Documents
282510
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-1-propene
99%
Synonyme(s) :
(2-Methylpropenyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro Beilstein :
1902046
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
187-188 °C (lit.)
Pf
−50-−48 °C (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-1-phenyl-1-propene has been used in the preparation of 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol and 1-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)