264326
2,4-Difluorobenzonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
Clé InChI
LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup