263524
2,3-Difluorobenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4882 (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(C#N)c1F
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
Clé InChI
GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup