Principaux documents
262528
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylmethylphosphonamidic chloride
95%
Synonyme(s) :
Chloro(diisopropylamino)methoxyphosphine, Methyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite, Methyl N,N-diisopropylphosphoramidochloridite
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.64
Beilstein:
3600769
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pb
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for polymer-supported deoxyoligonucleotide[1] and oligoribonucleotide[2][3] syntheses.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)