253618
Methyl 5-DOXYL-stearate, free radical
Synonyme(s) :
2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, 2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical, 5-MeSL
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
ester
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23(19-16-17-21(25)27-4)24(26)22(2,3)20-28-23/h5-20H2,1-4H3
Clé InChI
XKWHHWBOJRTEHX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of alkyl phospholipid analogs of perifosine and miltefosine for cytotoxicity studies
- Studies of micellular properties via electron spin (paramagnetic) resonance
- Spin-labeled stearates partitioning into the lipid domain of stratum corneum
- Location determinations in sodium dodecyl sulfate micelles
- Studies of local mobility and structure of micelles via its use as a probe
- ESR (EPR) studies of metalloporphyrin intercalation into liposome membranes
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup