249440
Hydrocinnamoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5265 (lit.)
pb
107 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
−7-−5 °C (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Chaîne SMILES
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- enantioselective synthesis of the antifouling agent, (+)-maculalactone A
- synthesis of hydrocinnamoyl-farnesyl-L-cysteine methyl ester
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter