240834
Diphenyl ether
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Densité de vapeur
>5.86 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1144 °F
Limite d'explosivité
1.5 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glacial acetic acid: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenoxy
Chaîne SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An additive in the fabrication of thienothiophene-co-benzodithiophene polymer-based organic photovoltaics and isoindigo polymer-based organic solar cells.
- A model compound to study the hydrodeoxygenation of ether linkages in the lignin fragments using various catalytic systems.
- A solvent in the synthesis of FePd nanoparticles using modified polyol process.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup