Principaux documents
238864
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Synonyme(s) :
(+)-Isopropanolamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Beilstein:
1718868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.4437 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Description générale
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol is a chiral amino alcohol.
Application
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol may be used in the preparation of S-(+)-1-(2,3-naphthalimido)-2-propanol.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
S-(+)-1-Methyl-2-(2, 3-naphthalimido) ethyl Trifluoromethanesulfonate as a Fluorescence Chiral Labeling Reagent for Carboxylic Acid Enantiomers.
Yasaka Y, et al.
Analytical Sciences, 11(2), 295-297 (1995)
Highly Enantioselective asymmetric hydrogenation of a-phthalimide ketone: an efficient entry to enantiomerically pure amino alcohols.
Lei A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1626-1627 (2004)
D Catone et al.
The Journal of chemical physics, 127(14), 144312-144312 (2007-10-16)
Valence band and C 1s core-level photoelectron spectra of S-(+)-2-amino-1-propanol (alaninol) and S-(+)-1-amino-2-propanol (isopropanolamine) have been studied by means of synchrotron radiation photoelectron spectroscopy in gas phase. The alaninol, the reduced derivative of the alanine, is a good test system