238007
Potassium hexafluoroantimonate(V)
99%
Synonyme(s) :
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Point d'ébullition
1505 °C/1 atm (lit.)
Pf
846 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clé InChI
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.