135097
Triphenylantimony(V) dichloride
99%
Synonyme(s) :
Dichlorotriphenylantimony(V), NSC 179782, NSC 432, Triphenylstibine dichloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Sb](Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Regioselective cycloaddition of aziridines with heterocumulenes
- Reaction of epoxides with carbon dioxide
Reactant for synthesis of:
- Tetraphenylantimony compounds with arylcarbonyloxy moieties
- Symmetrical 24-membered macrocyclic organoantimony(V) complexes
Reactant for oxidation and Suzuki-type cross couplings
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves