233749
Calcium bromide hydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder or chunks
Composition
Degree of hydration, ≤1
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable