226491
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
technical grade
Synonyme(s) :
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
Clé InChI
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup