Key Documents
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
2-Aminophenyl phenyl sulfone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
120-122 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable