Principaux documents
1.02856
Supelco
Cesium nitrate 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyme(s) :
Cesium nitrate 99+, Caesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CsNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-146-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
crystalline
Puissance
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
401 °C
Solubilité
239.5 g/L
Densité
3.64 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable