Documents
196533
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedimethanol
98%
Synonyme(s) :
m-Xylene-α,α′-diol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cross-linked poly (orthocarbonate) s as organic solvent sorbents.
Sonmez HB and Wudl F.
Macromolecules, 38(5), 1623-1626 (2005)
Regioselective Synthesis of Novel e-Edge-[60] fullerenylmethanodihydropyrroles and 1, 2-Dihydromethano [60] fullerenes.
Chaker L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(24), 5158-5162 (2005)