Principaux documents
193496
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.635 (lit.)
pb
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Clé InChI
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Iodobenzyl chloride was used in the synthesis of:
  • succinimido[3,4-b]indane
  • 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
  • 1-(2-iodobenzyi)-1,1-diethylamine
  • 1-(2-iodobenzyl)pyrrolidine
  • 1-(2-iodobenzyl)piperidine
  • 1-(2-iodobenzyl)hexahydroazepine
  • 4-(2-iodobenzyl)morpholine
  • 4-(2-iodobenzyl)thiomorpholine
  • 1-benzoyl-4-(2-iodobenzyl)piperazine
  • 1-(2-iodobenzyl)indole-2-carbaldehyde
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Sushama A. Dandekar et al.
The Journal of organic chemistry, 64(5), 1543-1553 (2001-10-25)
The tricyclic title compounds, 4 and 5, were synthesized by initial alkylation of the lithium monoenolates of N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (6) and N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (19) with 2-iodobenzyl chloride in liquid NH(3) at -60 degrees C to afford 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (9) and 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (20) in
1-Azatriene cyclisation as a route to annelated pyrido [4, 3-b] indoles.
Gilchrist TL ,et al.
Tetrahedron, 53(12), 4447-4456 (1997)
An Approach to α-substituted Amines.
Williams L, et al.
Tetrahedron, 50(48), 13697-13708 (1994)