Principaux documents
494178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethynylbenzene
95%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
Point d'ébullition
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Clé InChI
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.
Application
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Regioselective functionalisation of dibenzothiophenes through gold-catalysed intermolecular alkyne oxyarylation.
Barrett MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(32), 8676-8686 (2015)
Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap.
Dai G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(8), 2743-2746 (2016)