192988
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup