Principaux documents
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5624 (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Application
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)