182036
Poly(ethylene succinate)
average Mw 10,000
Synonyme(s) :
Ethylene glycol succinate
About This Item
Formule linéaire :
(OCH2CH2O2CCH2CH2CO)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
chunks
crystals
granular
Poids mol.
average Mw 10,000
Température de transition
Tg −1 °C
Tm 108 °C
Chaîne SMILES
OCCO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4.C2H6O2/c5-3(6)1-2-4(7)8;3-1-2-4/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-4H,1-2H2
Clé InChI
VJVOPINBJQWMNY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack