Key Documents
178055
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2-naphthylamine
97%
Synonyme(s) :
N-(2-Naphthyl)aniline
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro Beilstein :
2211188
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
395-395.5 °C (lit.)
Pf
105-108 °C (lit.)
λmax
219 nm
Chaîne SMILES 
N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Clé InChI
KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
[Analysis of nitrogen containing aging-preventive agents in vulcanizing vapors].
E Schmidt et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 29(8), 449-452 (1983-08-01)
Tianxiang Li et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(5) (2018-05-23)
With the aim of improving the anti-aging properties of nitrile-butadiene rubber (NBR), a functional organic filler, namely LDH⁻SAS, prepared by intercalating 4-amino-benzenesulfonic acid monosodium salt (SAS) into layered double hydroxides (LDHs) through anion exchange, was added to nitrile-butadiene rubber (NBR)
[Industrial toxicologic evaluation of vulcanizing vapors with special reference to nitrogen-containing aging-preventive agents].
E Schmidt et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 29(8), 452-456 (1983-08-01)
Unusual allergic contact dermatitis to aromatic amines.
L Condé-Salazar et al.
Contact dermatitis, 17(1), 42-44 (1987-07-01)
[PBNA induce malignant transformation in Syrian hamster lung cell culture].
Q Gu et al.
Shi yan sheng wu xue bao, 21(4), 457-465 (1988-12-01)