Key Documents
152854
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide
95%
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl azidoformate
About This Item
Formule linéaire :
N3CO2CH2C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
30-32 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(COC(=O)N=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-15-9(13)11-12-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
NQBRFIXRZDTIRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxybenzyloxycarbonyl azide was used to prepare N-4-methoxybenzyloxycarbonyl-L-α-aminoadipic acid.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
J J Usher et al.
The Biochemical journal, 151(3), 729-739 (1975-12-01)
1. Phenoxymethylpenicillin sulphoxide 4-methoxybenzyl ester was labelled with 3H in its 2-beta-methyl group. Its specific radioactivity was 362 mCi/mmol. 2. Removal of the side chain of this compound yielded the corresponding ester of 6-aminopenicillanic acid sulphoxide and coupling of the