147214
4-Amino-2-nitrophenol
97%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-nitroaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
125-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H,7H2
Clé InChI
WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable