Documents
143618
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
97%
Synonyme(s) :
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxyhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-Dimethylhexane-2,5-diol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro Beilstein :
1361437
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
214-215 °C (lit.)
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol on heteropoly acid catalyzed dehydration yields cyclic ethers via stereospecific intramolecular SN2 mechanism. It reacts with nitriles in concentrated sulfuric acid to yield Δ1-pyrrolines.
Application
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol was used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)