68346
3-Methyl-1,5-pentanediol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enantioenrich saturated aza-heterocycles by reacting with various amines in the presence of iridium catalyst.
- Polyesters containing carbon-carbon double bonds via bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide-catalyzed polycondensation with unsaturated cyclic anhydrides.
- α, ω-Dibromides by treating with aqueous HBr and an organic solvent.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves