138339
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
99%
Synonyme(s) :
2-Phthalimidoethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
126-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
imide
Chaîne SMILES
OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2
Clé InChI
MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3