Principaux documents
359300
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Beilstein:
3682306
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.07
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)