127442
Aminomethanesulfonic acid
97%
Synonyme(s) :
(Aminomethyl)sulfonic acid, 1-Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulphonic acid, aminomethylsulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
184 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
sulfonic acid
Chaîne SMILES
NCS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
Clé InChI
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used to functionalize the surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) or porous metal-organic frameworks (MOF) to introduce the sulfonic acid functional groups for the preparation of nanocomposites.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges