H1384
Hypotaurine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Aminoethanesulfinic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Chaîne SMILES
NCCS(O)=O
InChI
1S/C2H7NO2S/c3-1-2-6(4)5/h1-3H2,(H,4,5)
Clé InChI
VVIUBCNYACGLLV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3