126527
2,6-Dimethylmorpholine
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylmorpholine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CNCC(C)O1
InChI
1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup