135194
Bromocyclohexane
98%
Synonyme(s) :
Cyclohexyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
166-167 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densité
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter