116157
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dibromo-p-xylene
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
261 °C (lit.)
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3