Key Documents
116092
Sigma-Aldrich
Triethyl 4-phosphonocrotonate, mixture of isomers
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
4-(Diethoxyphosphinyl)-2-butenoic acid ethyl ester, 4-Phosphonocrotonic acid triethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H19O5P/c1-4-13-10(11)8-7-9-16(12,14-5-2)15-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3/b8-7+
Clé InChI
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Application
Reactant for:
  • Iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase
  • Stereoselective preparation of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A using diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions
  • Orally bioavailable GPR40 agonist synthesis
  • Synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2
  • Preaparation of mGlu4R agonists
  • Dearomatizing cyclization of nicotinyl-substituted esters and ketones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter