Key Documents
110434
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexylethanol
97%
Synonyme(s) :
α-Methylcyclohexanemethanol, (1-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(C6H11)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro Beilstein :
2322053
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Cyclohexylethanol undergoes photocatalytic oxidation (PCO) using nanoparticles titanium dioxide (TiO2-P25) as a semiconductor photocatalyst in acetonitrile, under aerated conditions. It forms cyclohexylethanols by undergoing catalytic ring hydrogenation over several noble metal catalysts supported on charcoal, or on γ-alumina in supercritical carbon dioxide.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)
Sato T, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 37(1), 87-93 (2006)