110108
cis-Pinonic acid
98%
Synonyme(s) :
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
104-107 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable