107891
2-Isopropoxyethanol
99%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monoisopropyl ether, Isopropylglycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
pb
42-44 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)OCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method