Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Space Saver Storage Racks
Products
Categoría de producto
racks (5)
Marca
Supelco (5)
Altura (mm)
Longitud (mm)
Color
Filtre los productos.
Showing 1-5 of 5
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
23207
Space Saver Storage Racks,
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
23202
Space Saver Storage Racks,
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
23201
Space Saver Storage Racks,
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
23206
Space Saver Storage Racks,
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
23205-U
Space Saver Storage Racks,
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea