23205-U
Space Saver Storage Racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Sinónimos:
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red polypropylene rack
descripción
vial size: 4 mL
Características
positions 48 vials per rack
envase
pkg of 5 ea
gradilla L × An × Al
268 mm × 95 mm × 30 mm
pocillo apertura
15.5 mm
compatibilidad
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)