esiRNA MISSION®
esiRNA MISSION®, con tecnología de Eupheria Biotech, proporciona a los investigadores de RNAi una forma probada, rentable y sencilla de realizar silenciamiento postranscripcional de genes que codifican proteínas e lncRNA (ARN largo no codificante). Los esiRNA, preparados biológicamente, consisten en un conjunto heterogéneo de siRNA (ARN natural, sin modificaciones) que se dirigen a la misma secuencia de ARNm. Estos desencadenantes múltiples del silenciamiento provocan atenuaciones muy específicas y eficaces con menores efectos fuera del objetivo que el siRNA único, sintetizado químicamente.
Para obtener más información sobre nuestros productos de esiRNA MISSION® y sus especificaciones, pulse aquí o busque por objetivo génico a continuación.
Visite nuestra página de Preguntas Frecuentes para obtener más información.
Recursos de productos relacionados
- Herramientas virtuales de sondas para qPCR y oligos personalizados
Obtenga más información sobre las herramientas que ofrecemos para el diseño de oligonucleótidos y sondas de qpcr, como las soluciones de diseño de sondas y cebadores OligoArchitect™ y OligoEvaluator™: Calculadora de secuencia de oligonucleótidos.
- Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
- Orden de compra abierta para oligos personalizados
Nos complace ofrecerle un sistema de seguimiento para sus órdenes de compra abiertas para oligos personalizados. Nuestro sistema de seguimiento le proporciona una gestión simplificada de los gastos frente a su orden de compra abierta (P.O.). Sólo tiene que registrar su orden de compra abierta para aprovechar el seguimiento GRATUITO.
- Programa de pago RapidRED™
El programa de pago le permite reducir al mínimo el papeleo y agilizar su proceso de pedido en línea con una sola transacción de compra para configurar y depositar fondos en su cuenta de pago.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!