1711224
USP
Vecuronium bromide Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetyloxy-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
vecuronium
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)O)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-30-28(34(4)17-9-6-10-18-34)20-26-24-12-11-23-19-29(36)27(33-15-7-5-8-16-33)21-32(23,3)25(24)13-14-31(26,30)2;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Clave InChI
UPUCOGXSWOPTGS-FMCCZJBLSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Vecuronium Bromide
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)