Merck
1708784
USP
Compuesto B relacionado con valsartán
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(1-Oxobutil)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-il)[1,1′-bifenil]-4-il]metil]-L-valina, (S)-N-butiril-N-{[2′-(1-H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il]metil}valina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
421.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
valsartan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
Clave InChI
OKAQHVJSXLGXET-NRFANRHFSA-N
Descripción general
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Aplicación
Este patrón de referencia de la USP está pensado para utilizarse en pruebas y ensayos de calidad especificados según se especifica en la farmacopea USP.
También se utiliza en la preparación de disoluciones patrón y de idoneidad del sistema para la determinación de impurezas orgánicas y pruebas de rendimiento de comprimidos y cápsulas, de acuerdo con las monografías de la USP, mediante cromatografía de líquidos (LC) combinada con detección UV, de lo siguiente:
  • Valsartán
  • Comprimidos de amlodipina y valsartán
  • Comprimidos de valsartán hidroclorotiazida
  • Comprimidos de amlodipina, valsartán e hidroclorotiazida
Además, se utiliza en la valoración de los comprimidos de valsartán por LC-UV siguiendo la monografía de la USP “Comprimidos de valsartan”.
Nota de análisis
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Otras notas
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Valsartan Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5), 4579-4579 (2017)
Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 4580-4580 (2015)
Tablet formulation and development of a validated stability indicating hplc method for quantification of valsartan and hydrochlorthiazide combination.
Kharoaf, M. A. H. E. R., et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4.3, 284-290 (2012)
Valsartan
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 4577-4577 (2020)
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 279-279 (2017)