1699333
USP
Trospium chloride Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1′-pyrrolidinium] chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trospium
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+]21([C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC3)O)CCCC1
InChI
1S/C11H20NO.ClH/c13-11-7-9-3-4-10(8-11)12(9)5-1-2-6-12;/h9-11,13H,1-8H2;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+;
Clave InChI
HZDYZXDBRXHZIX-JGNDIBIWSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare standard solution during the impurity analysis of trospium chloride by using liquid chromatography in conjunction with a refractive index (RI) detector.
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)