1667619
USP
Tiotropium Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(1R,3S,5S)-3-[2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy]-8,8-dimethyl-8- azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium bromide, (3-endo)- 3-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene bromide
About This Item
Productos recomendados
familia API
tiotropium
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)