1570439
USP
2-Propanol System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Isopropanol Suitability Solution
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare system suitability solution for assay and volatile impurities analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Isopropyl alcohol
- Azeotropic Isopropyl Alcohol
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)