Documentos clave
1544520
USP
Piroxicam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
317.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
piroxicam
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
InChI
1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
Clave InChI
XRXYFCIBSPQECM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)