1533035
USP
Phenylephrine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phenylephrine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C[C@H](O)c2cc(ccc2)O)(Cc1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
JBBZPOHBHNEKIM-INIZCTEOSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Phenylephrine Hydrochloride
- Phenylephrine Bitartrate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)