Merck
1460317
USP
Nepafenac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Amino-3-benzoyl-benzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
nepafenac
envase
pkg of 200 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)Cc1cccc(c1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
Clave InChI
QEFAQIPZVLVERP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Nepafenac USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) that is routinely used in opthamology to control pain following cataract surgery.
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) used in opthamology.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)