1338324
USP
Imiquimod Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
imiquimod
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[n]1(c2c(nc1)cnc3c2cccc3)CC(C)C
InChI
1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
Clave InChI
CXYOCSTZCULCAE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)